n-Tétracontane, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
87086-250MGEA 0 EUR InStock
87086-250MG
n-Tétracontane, Supelco®
n-Tétracontane
Formule: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
MW: 563,09 g/mol
Point de fusion: 82…83 °C
Numéro MDL: MFCD00015267
Numéro CAS: 4181-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité