n-Tétracosane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
138040250 138041000
ACRO138040250EA 47.7 EUR InStock
ACRO138040250 ACRO138041000
n-Tétracosane 99%
n-Tétracosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Point d'ébullition: 391.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…52 °C
Densité: 0,7787 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009352
Numéro CAS: 646-31-1
EINECS: 211-474-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Glistening flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 52 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité