n-Tétracosane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
42462.06 42462.14 42462.22
42462.06EA 27.1 EUR InStock
42462.06 42462.14 42462.22
n-Tétracosane ≥99%
n-Tétracosane
Purity: 99%
CAS No.: 646-31-1
Molecular Formula: CH3(CH2)22CH3
Formula Weight: 338.66
Flash Point: >110°(230°F)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 391°
MDL No.: MFCD00009352
Formule: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Point d'ébullition: 391 °C
Point de fusion: 49…52 °C
Densité: 0.7787 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009352
Numéro CAS: 646-31-1
EINECS: 211-474-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité