n-Tétracosane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17395800EA 76.3 EUR InStock
EHERC17395800
n-Tétracosane
n-Tétracosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
MW: 338,66 g/mol
Point d'ébullition: 391,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 0,7787 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009352
Numéro CAS: 646-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité