n-Tétracosane, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
87089-5G
87089-5GEA 163 EUR InStock
87089-5G
n-Tétracosane, Supelco®
n-Tétracosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
Point d'ébullition: 391.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…51 °C
Densité: 0.7787 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009352
Numéro CAS: 646-31-1
EINECS: 211-474-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c441a3667e48229653db4e7b12ed0c145c6c6f&vid=ed783c61133c9e610f1846c39db8e901e6e537f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité