n-Tétradécane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17396500EA 70.7 EUR InStock
EHERC17396500
n-Tétradécane
n-Tétradécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198,39 g/mol
Point d'ébullition: 253,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008986
Numéro CAS: 629-59-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/19/738619.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité