Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tétradécane substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

1.09608.0005EA 259 EUR InStock
1.09608.0005
n-Tétradécane substance de référence pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
n-Tétradécane


Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198,39 g/mol
Point d'ébullition: 253,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008986
Numéro CAS: 629-59-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/19/738619.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 198.39 g/mol
Boiling Point 254 °C
Vapor Pressure 1.55 Pa (25 °C)
Flash Point 102 °C
Explosion Limit 0.5 - 6.5 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 202 °C
Viscosity kinematic 3 mm2/s (40 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité