n-Tétradécane, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
87139-25ML 87139-5ML
87139-25MLEA 260 EUR InStock
87139-25ML 87139-5ML
n-Tétradécane, Supelco®
n-Tétradécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Point d'ébullition: 253.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0.7628 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008986
Numéro CAS: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c124cfa995e1ef65c776d85169de44fe2aff9d56&vid=e119c3b067c5fc1d87f9d9593cc3fb62303f39b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité