n-Tétratriacontane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17430500EA 114 EUR InStock
EHERC17430500
n-Tétratriacontane
n-Tétratriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₃₂CH₃
MW: 478,93 g/mol
Point d'ébullition: 482 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72,6 °C
Densité: 0,7728 g/cm³ (90 °C)
Numéro MDL: MFCD00009412
Numéro CAS: 14167-59-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité