n-Triacontane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05386.03EA 56.8 EUR InStock
L05386.03 L05386.MD L05386.06
n-Triacontane ≥99%
n-Triacontane
Purity: 99%
CAS No.: 638-68-6
Molecular Formula: CH3(CH2)28CH3
Formula Weight: 422.83
Flash Point: 237°(458°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 455°
Beilstein Reference: 1777281
MDL No.: MFCD00009410
Formule: H₃C(CH₂)₂₈CH₃
MW: 422,82 g/mol
Point d'ébullition: 455 °C
Point de fusion: 65…68 °C
Densité: 0,7797 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 237 °C (458 °F)
Numéro MDL: MFCD00009410
Numéro CAS: 638-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité