n-Tricosane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO421600050EA 64.5 EUR InStock
ACRO421600050 ACRO421600250 ACRO421600010
n-Tricosane 98%
n-Tricosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
MW: 324,63 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 47…50 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009350
Numéro CAS: 638-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals, flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité