n-Tricosane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14577.06 A14577.14 A14577.22
A14577.06EA 69.7 EUR InStock
A14577.06 A14577.14 A14577.22
n-Tricosane ≥99%
n-Tricosane
Purity: 99%
CAS No.: 638-67-5
Molecular Formula: CH3(CH2)21CH3
Formula Weight: 324.64
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.4468
Melting Point: 47-50°
Boiling Point: 199-200°/3mm
Beilstein Reference: 1756000
MDL No.: MFCD00009350
Formule: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
Point d'ébullition: 199…200 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 0.7969
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009350
Numéro CAS: 638-67-5
EINECS: 211-347-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité