n-Tridécane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18220.14 A18220.22 A18220.36
A18220.14EA 38.8 EUR InStock
A18220.14 A18220.22 A18220.36
n-Tridécane ≥98%
n-Tridécane
Purity: 98+%
CAS No.: 629-50-5
Molecular Formula: C13H28
Formula Weight: 184.37
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -5°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1733089
MDL No.: MFCD00008979
Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.755
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008979
Numéro CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité