Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tridécane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17818000EA 87.5 EUR InStock
EHERC17818000
n-Tridécane
n-Tridécane


Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
MW: 184,37 g/mol
Point d'ébullition: 235,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5,5 °C
Densité: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00008979
Numéro CAS: 629-50-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité