n-Tridécane, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
91490-5ML 91490-50ML
91490-5MLEA 59.9 EUR InStock
91490-5ML 91490-50ML
n-Tridécane, Supelco®
n-Tridécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Point d'ébullition: 235.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5.5 °C
Densité: 0.7564 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008979
Numéro CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43c42cf66160d11a4004d21e6323072eee43f1a5&vid=b0de72c4b3fd6d9c0ca28ae4c64885442caf2a11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité