3,3-Bis(bromométhyl)pentane tech. 90%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
L09629.18EA 434 EUR InStock
L09629.18 L09629.09
3,3-Bis(bromométhyl)pentane tech. 90%, grade technique
3,3-Bis(bromométhyl)pentane
Purity: 90%
CAS No.: 67969-84-0
Molecular Formula: (CH3CH2)2C(CH2Br)2
Formula Weight: 258.01
Melting Point: 38-41°
Boiling Point: 96-97°/10mm
MDL No.: MFCD00039190
Formule: C₇H₁₄Br₂
MW: 258 g/mol
Point d'ébullition: 96…97 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 38…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 67969-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité