1,5-Dibromo-3-méthylpentane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20521.06EA 90.1 EUR InStock
B20521.06 B20521.14
1,5-Dibromo-3-méthylpentane ≥98%
1,5-Dibromo-3-méthylpentane
Purity: 98+%
CAS No.: 4457-72-1
Molecular Formula: C6H12Br2
Formula Weight: 243.98
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 233°
MDL No.: MFCD00039200
Formule: C₆H₁₂Br₂
MW: 243,97 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C
Densité: 1,58
Point d'éclair: 101 °C (214 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4457-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité