1-Bromo-3-méthylbutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylbutylbromide
A14492.0B A14492.0I A14492.30
A14492.0BEA 133 EUR InStock
A14492.0B A14492.0I A14492.30
1-Bromo-3-méthylbutane ≥98%
1-Bromo-3-méthylbutane
Purity: 98%
CAS No.: 107-82-4
Molecular Formula: C5H11Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4409
Melting Point: -112°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 773652
Merck Reference: 14,5114
UN No.: 2341
MDL No.: MFCD00000253
Formule: C₅H₁₁Br
MW: 151,05 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.208
Point d'éclair: 22 °C (71 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000253
Numéro CAS: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
ONU: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5114
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité