Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Bromométhyl)pentane 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO305180050EA 46.6 EUR InStock
ACRO305180050
3-(Bromométhyl)pentane 97%
3-(Bromométhyl)pentane


Formule: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C (760 mmHg)
Densité: 1,17 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00000219
Numéro CAS: 3814-34-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité