3-(Bromométhyl)heptane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
305331000 305335000
ACRO305331000EA 58.7 EUR InStock
ACRO305331000 ACRO305335000
3-(Bromométhyl)heptane 95%
3-(Bromométhyl)heptane
Formule: C₈H₁₇Br
MW: 193,13 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C (16 mmHg)
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000220
Numéro CAS: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité