Isobutyraldéhyde
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2-Méthylpropanal
EHERCA14395000EA 67 EUR InStock
EHERCA14395000
Isobutyraldéhyde
Isobutyraldéhyde
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 64 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –24 °C
Numéro MDL: MFCD00006980
Numéro CAS: 78-84-2
ONU: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité