Isovaléraldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19640.AE A19640.AP A19640.AU
A19640.AEEA 25.5 EUR InStock
A19640.AE A19640.AP A19640.AU
Isovaléraldéhyde ≥98%
Isovaléraldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 590-86-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CHO
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3882
Odour: Fruit-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 773692
Merck Reference: 14,5229
UN No.: 2058
MDL No.: MFCD00007014
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 91…93 °C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.800
Point d'éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007014
Numéro CAS: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
ONU: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5229
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité