2,6-Diméthyl-4-heptanone ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diisobutylcétone
L16015.AEEA 24.2 EUR InStock
L16015.AE L16015.AP L16015.0F
2,6-Diméthyl-4-heptanone ≥90%
2,6-Diméthyl-4-heptanone
Purity: >90% (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
CAS No.: 108-83-8
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 163-173°
Beilstein Reference: 1743163
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008940
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 163…173 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0,809
Point d'éclair: 47 °C (117 °F)
Numéro MDL: MFCD00008940
Numéro CAS: 108-83-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité