2,6-Diméthyl-4-heptanone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Diisobutylcétone
EHERC12727300EA 70.7 EUR InStock
EHERC12727300
2,6-Diméthyl-4-heptanone
2,6-Diméthyl-4-heptanone
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00008940
Numéro CAS: 108-83-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité