2-Méthyl-3-heptanone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15087900EA 72.6 EUR InStock
EHERC15087900
2-Méthyl-3-heptanone
2-Méthyl-3-heptanone
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,817 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009481
Numéro CAS: 13019-20-0
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité