Méthyl-4 pentanone-2 99.5%, Qualité spectrophotométrique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: MIBKMéthylisobutylcétone
ACRO222170010EA 79.6 EUR InStock
ACRO222170010 ACRO222170025 ACRO222175000
Méthyl-4 pentanone-2 99.5%, Qualité spectrophotométrique
Méthyl-4 pentanone-2
Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 117,4 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
ONU: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/40/739340.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
UV at 335 nm A: ≤1
UV at 340 nm A: ≤0.5
UV at 360 nm A: ≤0.15
UV at 380 nm A: ≤0.02
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité