Méthyl-4 pentanone-2 ≥98.5% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
33346.AP 33346.K2
33346.APEA 44.6 EUR InStock
33346.AP 33346.K2
Méthyl-4 pentanone-2 ≥98.5% ACS
Méthyl-4 pentanone-2
Purity: 98.5+%
CAS No.: 108-10-1
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 13°(55°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.801
Refractive Index: 1.3960
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -84°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 605399
Merck Reference: 14,5207
UN No.: 1245
MDL No.: MFCD00008938
Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.801
Point d'éclair: 13 °C (55 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
ONU: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité