Méthyl-4 pentanone-2
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: MIBKMéthylisobutylcétone
PROOCHE157EA 290 EUR InStock
PROOCHE157
Méthyl-4 pentanone-2
Méthyl-4 pentanone-2
Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 117,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
ONU: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/40/739340.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité