L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-Méthyl-3-heptanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Amyl ethyl ketone, Ethyl Amyl ketone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
8.18663.1000EA 77.7 EUR InStock
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
5-Méthyl-3-heptanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
5-Méthyl-3-heptanone
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Point d'ébullition: 159
Point de fusion: –56.7 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009340
Numéro CAS: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
ONU: 2271
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 128.22 g/mol
Boiling Point 157 - 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 48 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité