4-Hydroxy-3-méthylbutanone tech. 85%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28483.06 H28483.03
H28483.06EA 569 EUR InStock
H28483.06 H28483.03
4-Hydroxy-3-méthylbutanone tech. 85%, grade Technique
4-Hydroxy-3-méthylbutanone
Purity: 85%
CAS No.: 3393-64-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Refractive Index: 1.4325
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Densité: 0.9908 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004739
Numéro CAS: 3393-64-4
EINECS: 222-238-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité