2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15118.14EA 164 EUR InStock
A15118.14 A15118.22 A15118.06
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione ≥98%
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione
Purity: 98%
CAS No.: 1118-71-4
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 72-73°/6mm
Beilstein Reference: 1447269
MDL No.: MFCD00008848
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 0,889
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Numéro MDL: MFCD00008848
Numéro CAS: 1118-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité