2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione
Synonyms: Dipivaloylmethane, TMHD, 2,2,6,6-Tetramethylheptane-3,5-dione
001030-25G 001030-5G
FLUO001030-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001030-25G FLUO001030-5G
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione
2,2,6,6-Tétraméthyl-3,5-heptanedione
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008848
Numéro CAS: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité