2,6-Diméthyl-3,5-heptanedione 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
408360050 408360250
ACRO408360050EA 128 EUR InStock
ACRO408360050 ACRO408360250
2,6-Diméthyl-3,5-heptanedione 99%
2,6-Diméthyl-3,5-heptanedione
Formule: C₉H₁₆O₂
Point d'ébullition: 66 °C (8 mmHg)
Densité: 1.4586 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00015040
Numéro CAS: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité