3-Chloro-2,4-pentanedione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
210670050 210671000
ACRO210670050EA 28.7 EUR InStock
ACRO210670050 ACRO210671000
3-Chloro-2,4-pentanedione 98%
3-Chloro-2,4-pentanedione
Formule: C₅H₇ClO₂
Point d'ébullition: 49…52 °C (18 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.179 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009651
Numéro CAS: 1694-29-7
EINECS: 216-902-4
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4825 to 1.4845 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité