5,5-Diméthyl-2,4-hexanedione ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13104.03EA 81.9 EUR InStock
L13104.03 L13104.06
5,5-Diméthyl-2,4-hexanedione ≥99%
5,5-Diméthyl-2,4-hexanedione
Purity: 99%
CAS No.: 7307-04-2
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 60°/10mm
Beilstein Reference: 969813
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00142767
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (10 mmHg)
Point d'éclair: 57 °C (134 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142767
Numéro CAS: 7307-04-2
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité