Filtres à membrane, type 154
Fournisseur: Sartorius
15458-25-N 15458-50-N 15406-47-N 15458-47-N 15406-50-N 15406-25-N 15407-25-MIN 15407-47-MIN 15407-50-MIN 15407-142-MIG
512-5076EA 159 EUR InStock
512-5076 512-2954 SART15406-47-N SART15458-47-N SART15406-50-N SART15406-25-N SART15407-25-MIN SART15407-47-MIN SART15407-50-MIN SART15407-142-MIG
Filtres à membrane, type 154
Filtres Filtres à membrane
PES membrane filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to the symmetric structure, have a low non-specific protein adsorption and are chemically resistant over a pH range of 1 to 14. They are recommended for the filtration of aqueous solutions as well for the protein filtration. Furthermore, the low level of extractables makes them suitable for environmental analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité