Burettes compactes automatiques, SILBERBRAND
Fournisseur: Brand
23829 23830
BRND23829EA 170 EUR InStock
BRND23829 BRND23830
Burettes compactes automatiques, SILBERBRAND
Burettes
Burette en verre borosilicaté 5.4 ambré, flacon en PE ambré, classe B.
  • Concept modulaire – tous les composants sont remplaçables
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Graduations blanches et remise à zéro automatique
25 ml : limites d'erreur conformes à la classe B, DIN EN ISO 385. 50 ml : classe B, DIN EN ISO 385.
Informations de commande: veuillez commander les supports, les pinces à burette et les soufflets en caoutchouc séparément.
Information de livraison: burette fournie avec flacon réservoir en PE de 1000 ml, avec base et tube de remplissage en PVC.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité