2-Chloro-2-méthylpropane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: tert-Butyle chlorureChlorure de tert-butyleChloro-2 méthyl-2 propane
A13004.APEA 34.6 EUR InStock
A13004.AP A13004.AK A13004.AU ABCRAB114836.0500
2-Chloro-2-méthylpropane ≥98%
2-Chloro-2-méthylpropane
Purity: 98+%
CAS No.: 507-20-0
Molecular Formula: (CH3)3CCl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3848
Odour: Mild
Melting Point: -26°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 1730872
Merck Reference: 14,1562
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000816
Formule: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 0,846
Point d'éclair: –27 °C (–16 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000816
Numéro CAS: 507-20-0
ONU: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1562
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité