Couplage à vis pour tubes filetés
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01321514 01321518 01321525 01321532
LENZ01321514EA 38.8 EUR InStock
LENZ01321514 LENZ01321518 LENZ01321525 LENZ01321532
Couplage à vis pour tubes filetés
Raccords et connecteurs
Connectors, made of PBT, red with integrated silicone (VMQ)-PTFE sealing.
  • For flexible connection of two DIN glass threads
  • Heat resistant from –45 to +180 °C
  • Extremely leak tight
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité