2-Chloro-2-méthylpropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: tert-Butyle chlorureChlorure de tert-butyleChloro-2 méthyl-2 propane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01550.9160EA 0 EUR InStock
8.01550.9160 8.01550.9999 8.01550.0100 8.01550.1000 8.01550.9750
2-Chloro-2-méthylpropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-2-méthylpropane
Formule: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Point d'ébullition: 51 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –28 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –27 °C
Numéro MDL: MFCD00000816
Numéro CAS: 507-20-0
ONU: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01561
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble,(slow decomposition)
Melting Point -28 °C
Molar Mass 92.57 g/mol
Boiling Point 51 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 350 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.3848 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 10.1 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 540 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité