6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-diméthyl-3,5-octanedione
Synonyms: 6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyloctane-3,5-dione, 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione, HFOD
001431-5G 001431-25G
FLUO001431-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001431-5G FLUO001431-25G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-diméthyl-3,5-octanedione
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-diméthyl-3,5-octanedione
Formule: C₁₀H₁₁F₇O₂
MW: 296,18 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…35 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000435
Numéro CAS: 17587-22-3
EINECS: 241-556-6
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité