1,1,1-Trifluoro-5,5-diméthyl-2,4-hexanedione
Synonyms: 5,5-Dimethyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
001330-5G 001330-25G
FLUO001330-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001330-5G FLUO001330-25G
1,1,1-Trifluoro-5,5-diméthyl-2,4-hexanedione
1,1,1-Trifluoro-5,5-diméthyl-2,4-hexanedione
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196,17 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Densité: 1.129 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040841
Numéro CAS: 22767-90-4
EINECS: 245-211-0
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité