L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Isobutylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41735.0250 8.41735.1000
8.41735.0250EA 40.3 EUR InStock
8.41735.0250 8.41735.1000
Isobutylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isobutylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73.14 g/mol
Point d'ébullition: 66
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.7344 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008146
Numéro CAS: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
ONU: 1214
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,05149
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 68 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 135 hPa (20 °C)
Flash Point -10 °C
Explosion Limit 2 - 9 %(V)
Density 0.736 g/cm3 (20 °C)
pH 12.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité