Isopentylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO155470050EA 20.4 EUR InStock
ACRO155470050 ACRO155470250 ACRO155471000
Isopentylamine 99%
Isopentylamine
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,75 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008203
Numéro CAS: 107-85-7
ONU: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05128
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité