tert-Butylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoisobutane
A11135.0D A11135.0F A11135.AP
A11135.0DEA 353 EUR InStock
A11135.0D A11135.0F A11135.AP
tert-Butylamine 98%
tert-Butylamine
Purity: 98%
CAS No.: 75-64-9
Molecular Formula: (CH3)3CNH2
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -38°(-36°F)
Refractive Index: 1.3780
Odour: Amine-like
Melting Point: -67°
Boiling Point: 44-46°
Beilstein Reference: 605267
Merck Reference: 14,1545
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008050
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 44…46 °C
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0.696
Point d'éclair: –38 °C (–36 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008050
Numéro CAS: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
ONU: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1545
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité