Nitro-tert-butane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methyl-2-nitropropane
A19608.06 A19608.14 A19608.22
A19608.06EA 31.9 EUR InStock
A19608.06 A19608.14 A19608.22
Nitro-tert-butane ≥98%
Nitro-tert-butane
Purity: 98+%
CAS No.: 594-70-7
Molecular Formula: (CH3)3CNO2
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 1744184
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007393
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C
Point de fusion: 27…31 °C
Densité: 0.950
Point d'éclair: 19 °C (66 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007393
Numéro CAS: 594-70-7
EINECS: 209-851-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité