Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrate d'isopropyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC14463850EA 57.7 EUR InStock
EHERC14463850
Nitrate d'isopropyle
Nitrate d'isopropyle


Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Densité: 1,054 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00007041
Numéro CAS: 1712-64-7
ONU: 1222
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité