2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
156250500 156250010 156252500
ACRO156250500EA 70.6 EUR InStock
ACRO156250500 ACRO156250010 ACRO156252500
2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane 98%
2,2,4,4,6,8,8-Heptaméthylnonane
Formule: C₁₆H₃₄
MW: 226,45 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (760 mmHg)
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008856
Numéro CAS: 4390-04-9
EINECS: 224-506-8
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité