Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,4,6,6-Pentaméthylheptane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

P0047-25ML P0047-5ML
TCIAP0047-25MLEA 167 EUR InStock
TCIAP0047-25ML TCIAP0047-5ML
2,2,4,6,6-Pentaméthylheptane ≥98.0% (par GC)
2,2,4,6,6-Pentaméthylheptane


Formule: C₁₂H₂₆
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0,7463 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026334
Numéro CAS: 13475-82-6
EINECS: 236-757-0
ONU: 2286
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0459cd0f604127941bef2c07403226194a0be7d7&vid=ea93469a58c125598f35f64736740f8b9786972f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité