2,2,4-Triméthylpentane 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
265440010 265440025 265440250
ACRO265440010EA 78.6 EUR InStock
ACRO265440010 ACRO265440025 ACRO265440250
2,2,4-Triméthylpentane 99.5% pour analyses
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Point d'ébullition: 98…99 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=559f761f651e5fcdb0cf5dd303cd79e53daf2366&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
H2S+foreign org. S cmpds ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité